3-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
017400-25G 017400-1G
FLUO017400-25GEA 0 EUR InStock
FLUO017400-25G FLUO017400-1G
3-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
3-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₉H₇ClN₂O
MW: 194,6177 g/mol
Numéro MDL: MFCD00084968
Numéro CAS: 1201-68-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité