3-(Chloromethyl)benzoic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H60854.09
H60854.09EA 160 EUR InStock
H60854.09
3-(Chloromethyl)benzoic acid ≥97%
3-(Chloromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,59 g/mol
Point de fusion: 136…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191922
Numéro CAS: 31719-77-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité