3-Methyl-5-isoxazolecarboxylic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methylisoxazole-5-carboxylic acid
H63740.MD H63740.03
H63740.MDEA 91.5 EUR InStock
H63740.MD H63740.03
3-Methyl-5-isoxazolecarboxylic acid ≥97%
3-Methyl-5-isoxazolecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 4857-42-5 Molecular Formula: C5H5NO3 Formula Weight: 127.10 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00464222
Formule: C₅H₅NO₃
MW: 127,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00464222
Numéro CAS: 4857-42-5
EINECS: 225-454-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité