2-Amino-3-bromobenzonitrile 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H61823.MD H61823.03
H61823.MDEA 111 EUR InStock
H61823.MD H61823.03
2-Amino-3-bromobenzonitrile 95%
2-Amino-3-bromobenzonitrile
Formule: C₇H₅BrN₂
MW: 197,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05670539
Numéro CAS: 114344-60-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité