5,6-Dichloro-2-methylbenzimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D3488-1G D3488-5G
TCIAD3488-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAD3488-1G TCIAD3488-5G
5,6-Dichloro-2-methylbenzimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5,6-Dichloro-2-methylbenzimidazole
Formule: C₈H₆Cl₂N₂
MW: 201,0500 g/mol
Point de fusion: 248°C
Numéro MDL: MFCD00276973
Numéro CAS: 6478-79-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5620837ffc41e0cc07a0386ef9bd0d63019f42c2&vid=5620837ffc41e0cc07a0386ef9bd0d63019f42c2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité