3,6-Dibromopyridazine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H61223.03EA 68 EUR InStock
H61223.03 H61223.06
3,6-Dibromopyridazine 95%
3,6-Dibromopyridazine
Formule: C₄H₂Br₂N₂
MW: 237,88 g/mol
Point de fusion: 117…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233947
Numéro CAS: 17973-86-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité