2-Bromo-p-anisaldehyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
H61379.03 H61379.06
H61379.03EA 162 EUR InStock
H61379.03 H61379.06
2-Bromo-p-anisaldehyde ≥98%
2-Bromo-p-anisaldehyde
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09788636
Numéro CAS: 43192-31-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité