4-Decyloxybenzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
D4176-5G D4176-25G
TCIAD4176-5GEA 72.6 EUR InStock
TCIAD4176-5G TCIAD4176-25G
4-Decyloxybenzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Decyloxybenzoic acid
Formule: C₁₇H₂₆O₃
Point de fusion: 96°C
Numéro MDL: MFCD00020360
Numéro CAS: 5519-23-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad9a0b35ddbfd4da3b2c7b4d70aef9444613bb25&vid=ad9a0b35ddbfd4da3b2c7b4d70aef9444613bb25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité