Methyl-3-bromo-2-fluorobenzoate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H36865.06EA 332 EUR InStock
H36865.06 H36865.03
Methyl-3-bromo-2-fluorobenzoate ≥98%
Methyl-3-bromo-2-fluorobenzoate
Formule: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,04 g/mol
Point de fusion: 35…37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261255
Numéro CAS: 206551-41-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité