Methyl-2-amino-4-fluorobenzoate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H61749.14EA 228 EUR InStock
H61749.14
Methyl-2-amino-4-fluorobenzoate 97%
Methyl-2-amino-4-fluorobenzoate
Formule: C₈H₈FNO₂
MW: 169,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11054082
Numéro CAS: 2475-81-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité