1-(4-Hydroxyphenyl)-5-mercapto-1H-tetrazole ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH0896-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAH0896-25G
1-(4-Hydroxyphenyl)-5-mercapto-1H-tetrazole ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
1-(4-Hydroxyphenyl)-5-mercapto-1H-tetrazole
Formule: C₇H₆N₄OS
MW: 194,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00132898
Numéro CAS: 52431-78-4
EINECS: 257-909-2
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/09/18/28970918.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité