Ethyl 4-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate
Synonyms: Ethyl 4-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate
008310-1G 008310-5G
FLUO008310-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008310-1G FLUO008310-5G
Ethyl 4-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₀F₃NO₄
MW: 301,2200 g/mol
Numéro MDL: MFCD00219847
Numéro CAS: 175203-85-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité