Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAT2884-25GEA 132 EUR InStock
TCIAT2884-25G
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole


Formule: C₂H₂N₂S₂
MW: 118,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040404
Numéro CAS: 18686-82-3
EINECS: 242-504-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/65/31/28996531.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité