3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H61115.14EA 248 EUR InStock
H61115.14 H61115.06
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 98%
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine
Formule: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427661
Numéro CAS: 66909-38-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité