Ethyl-6-chloropicolinate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H61701.06EA 237 EUR InStock
H61701.06
Ethyl-6-chloropicolinate ≥97%
Ethyl-6-chloropicolinate
Formule: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878438
Numéro CAS: 21190-89-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité