2,6-Dichloro-4-methylpyridine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H61767.03EA 101 EUR InStock
H61767.03 H61767.MD
2,6-Dichloro-4-methylpyridine 95%
2,6-Dichloro-4-methylpyridine
Formule: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,02 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09264302
Numéro CAS: 39621-00-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité