Methyl-6-(hydroxymethyl)picolinate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H63793.03EA 184 EUR InStock
H63793.03 H63793.MD
Methyl-6-(hydroxymethyl)picolinate 95%
Methyl-6-(hydroxymethyl)picolinate
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840850
Numéro CAS: 39977-44-1
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité