Bis(tert-butylcyclopentadienyl)hafnium dichloride ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27638.06EA 599 EUR InStock
H27638.06 H27638.03
Bis(tert-butylcyclopentadienyl)hafnium dichloride ≥98%
Bis(tert-butylcyclopentadienyl)hafnium dichloride
Formule: C₁₈H₂₆Cl₂Hf
MW: 491,80 g/mol
Point de fusion: 195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01073803
Numéro CAS: 33010-55-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité