Bis(cyclopentadienyl)hafnium dichloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Hafnocene dichloride
H0914-1G H0914-25G H0914-5G
TCIAH0914-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAH0914-1G TCIAH0914-25G TCIAH0914-5G
Bis(cyclopentadienyl)hafnium dichloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(cyclopentadienyl)hafnium dichloride
Formule: C₁₀H₁₀Cl₂Hf
MW: 379,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001438
Numéro CAS: 12116-66-4
EINECS: 235-177-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a7f5d05b9470dbb78c466238d804f50278eedcb&vid=7a7f5d05b9470dbb78c466238d804f50278eedcb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité