1-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene
Synonyms: Methyl 4-(trifluoromethoxy)phenyl sulphone
008060-1G 008060-5G
FLUO008060-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008060-1G FLUO008060-5G
1-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene
1-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₈H₇F₃O₃S
Numéro MDL: MFCD00792426
Numéro CAS: 87750-51-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité