4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
152290250 152291000
ACRO152290250EA 34.1 EUR InStock
ACRO152290250 ACRO152291000
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride 98%
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₄ClNO
Point de fusion: 228 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012995
Numéro CAS: 51388-20-6
EINECS: 257-170-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité