4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A16856.14 A16856.22
A16856.14EA 40.9 EUR InStock
A16856.14 A16856.22
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride ≥98%
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 51388-20-6 Molecular Formula: C13H13NO.HCl Formula Weight: 235.72 Melting Point: ca 225° dec. Beilstein Reference: 3633307
Formule: C₁₃H₁₄ClNO
Point de fusion: ∼ 225 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012995
Numéro CAS: 51388-20-6
EINECS: 257-170-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité