Tantalum nitride ≥99.5% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
13093.09EA 84.6 EUR InStock
13093.09 13093.18
Tantalum nitride ≥99.5% (base métaux)
Tantalum nitride
Formule: NTa
MW: 194,95 g/mol
Point de fusion: 3360 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049568
Numéro CAS: 12033-62-4
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité