Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H34258.03EA 234 EUR InStock
H34258.03
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid ≥97%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid


Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,60 g/mol
Point de fusion: 141…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00277482
Numéro CAS: 80194-68-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité