2-(1-Pyrrolidinyl)phenol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L08178.03 L08178.06
L08178.03EA 62.9 EUR InStock
L08178.03 L08178.06
2-(1-Pyrrolidinyl)phenol ≥98%
2-(1-Pyrrolidinyl)phenol
Purity: 98% CAS No.: 4787-77-3 Molecular Formula: C10H13NO Formula Weight: 163.22 Melting Point: 109-112° Beilstein Reference: 135437
Formule: C₁₀H₁₃NO
MW: 163,22 g/mol
Point de fusion: 109…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051659
Numéro CAS: 4787-77-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité