4-(Methylthio)benzyl alcohol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-(Methylthio)benzyl Alcohol
B22455.06 B22455.14 B22455.22
B22455.06EA 56.6 EUR InStock
B22455.06 B22455.14 B22455.22
4-(Methylthio)benzyl alcohol ≥98%
4-(Methylthio)benzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 3446-90-0 Molecular Formula: C8H10OS Formula Weight: 154.23 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 41-43° Boiling Point: 108-109°/0.4mm MDL No.: MFCD00009706
Formule: C₈H₁₀OS
MW: 154,23 g/mol
Point d'ébullition: 108…109 °C (0.4 mmHg)
Point de fusion: 41…43 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009706
Numéro CAS: 3446-90-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité