4-(Methylthio)benzyl alcohol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(Methylthio)benzyl Alcohol
M2314-25G M2314-5G
TCIAM2314-25GEA 445 EUR InStock
TCIAM2314-25G TCIAM2314-5G
4-(Methylthio)benzyl alcohol ≥98.0% (par GC)
4-(Methylthio)benzyl alcohol
Formule: C₈H₁₀OS
MW: 154,23 g/mol
Point d'ébullition: 109°C
Numéro MDL: MFCD00009706
Numéro CAS: 3446-90-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b58fb769585375b34fa905a246c305437aa166bc&vid=b58fb769585375b34fa905a246c305437aa166bc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité