3-Chloro-2,6-xylidine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Chloro-2,6-dimethylaniline
B22232.09 B22232.18 B22232.30
B22232.09EA 44.2 EUR InStock
B22232.09 B22232.18 B22232.30
3-Chloro-2,6-xylidine ≥99%
3-Chloro-2,6-xylidine
Purity: 99% CAS No.: 26829-77-6 Molecular Formula: C8H10ClN Formula Weight: 155.63 Melting Point: 30-32° Boiling Point: 136-138°/17mm MDL No.: MFCD02683086
Formule: C₈H₁₀ClN
MW: 155,63 g/mol
Point d'ébullition: 136…138 °C (17 mmHg)
Point de fusion: 30…32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683086
Numéro CAS: 26829-77-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité