N-Formyl-L-methionine ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: For-Met-OH, Formyl-L-methionine
F0124-1G F0124-5G
TCIAF0124-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAF0124-1G TCIAF0124-5G
N-Formyl-L-methionine ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
N-Formyl-L-methionine
Formule: C₆H₁₁NO₃S
MW: 177,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021033
Numéro CAS: 4289-98-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84dcd962f39bc9236b48c1552098a650ea0bcfed&vid=84dcd962f39bc9236b48c1552098a650ea0bcfed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -8.0 to -12.0 deg (C=0.8, H2O)
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité