DL-Ethionine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
E0038-25G E0038-5G
TCIAE0038-25GEA 829 EUR InStock
TCIAE0038-25G TCIAE0038-5G
DL-Ethionine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
DL-Ethionine
Formule: C₆H₁₃NO₂S
Numéro MDL: MFCD00063102
Numéro CAS: 67-21-0
EINECS: 200-647-0
Merck Index: 14,03738
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a3d1f315014179b4fc2415c13f470498bb6eeaa&vid=8a3d1f315014179b4fc2415c13f470498bb6eeaa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité