Tartronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21640.77EA 43.4 EUR InStock
B21640.77 B21640.02
Tartronic acid ≥98%
Tartronic acid
Formule: C₃H₄O₅
MW: 120,06 g/mol
Point de fusion: ∼ 151 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004237
Numéro CAS: 80-69-3
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité