N-Benzyloxycarbonyl-L-alaninol ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Z-Ala-ol, (S)-Benzyl (1-hydroxypropan-2-yl)carbamate, (S)-(2-Hydroxy-1-methylethyl)carbamic acid benzyl ester, N-Cbz-L-Alaninol
C2629-5G C2629-1G
TCIAC2629-5GEA 60.5 EUR InStock
TCIAC2629-5G TCIAC2629-1G
N-Benzyloxycarbonyl-L-alaninol ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-Cbz-L-Alaninol
Formule: C₁₁H₁₅NO₃
MW: 209,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00672530
Numéro CAS: 66674-16-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49be62f655a4868d687e9ad5d21fc681e4b05e2f&vid=49be62f655a4868d687e9ad5d21fc681e4b05e2f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -4.0 to -7.0 deg (C=2、EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité