Pourpre de bromocresol 1 g/l en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: 5',5''-Dibromo-o-crésolsulfonphthaleine
KRAF11948.1700EA 73.8 EUR InStock
KRAF11948.1700 KRAF11948.0700
Pourpre de bromocresol 1 g/l en solution aqueuse
Pourpre de bromocresol
Formule: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
MW: 540,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011681
Numéro CAS: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité