Pourpre de bromocresol 1 g/l dans le methanol
Fournisseur: Bernd Kraft
20725.0700 20725.1700
KRAF20725.0700EA 62.8 EUR InStock
KRAF20725.0700 KRAF20725.1700
Pourpre de bromocresol 1 g/l dans le methanol
Pourpre de bromocresol
Formule: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
Numéro MDL: MFCD00011681
Numéro CAS: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité