1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15606.06 A15606.14 A15606.22
A15606.06EA 43.5 EUR InStock
A15606.06 A15606.14 A15606.22
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid ≥98%
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 25503-90-6 Molecular Formula: C8H13NO3 Formula Weight: 171.19 Melting Point: 180-184° Beilstein Reference: 389577
Formule: C₈H₁₃NO₃
Point de fusion: 180…184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023706
Numéro CAS: 25503-90-6
EINECS: 247-049-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité