1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2261-25G A2261-5G
TCIAA2261-25GEA 149 EUR InStock
TCIAA2261-25G TCIAA2261-5G
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
Formule: C₈H₁₃NO₃
Numéro MDL: MFCD00023706
Numéro CAS: 25503-90-6
EINECS: 247-049-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dac3b19aed342c0e234bb556ae546a4356cd45b&vid=5dac3b19aed342c0e234bb556ae546a4356cd45b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité