N(α)-Acetyl-D-tryptophan ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA0119-5GEA 103 EUR InStock
TCIAA0119-5G TCIAA0119-1G
N(α)-Acetyl-D-tryptophan ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N(α)-Acetyl-D-tryptophan
Formule: C₁₃H₁₄N₂O₃
MW: 246,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065021
Numéro CAS: 2280-01-5
EINECS: 218-912-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/69/28927569.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -24.2 to -25.9 deg (C=2.5, methanol)
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité