N(α)-Acetyl-L-tryptophan ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
J64096.06 J64096.14
J64096.06EA 38.9 EUR InStock
J64096.06 J64096.14
N(α)-Acetyl-L-tryptophan ≥99%
N(α)-Acetyl-L-tryptophan
Formule: C₁₃H₁₄N₂O₃
Point de fusion: 186 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00065976
Numéro CAS: 1218-34-4
EINECS: 214-935-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité