N(α)-Acetyl-L-tryptophan ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA0121-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAA0121-1G TCIAA0121-25G
N(α)-Acetyl-L-tryptophan ≥98.0% (par HPLC)
N(α)-Acetyl-L-tryptophan
Formule: C₁₃H₁₄N₂O₃
MW: 246,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065976
Numéro CAS: 1218-34-4
EINECS: 214-935-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/71/28927571.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D +25.0 to +27.0 deg (C=1, 1mol/L NaOH sol.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité