5-Fluoro-8-quinolinol ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Fluoro-8-hydroxyquinoline
F0038-1G F0038-5G
TCIAF0038-1GEA 758 EUR InStock
TCIAF0038-1G TCIAF0038-5G
5-Fluoro-8-quinolinol ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
5-Fluoro-8-quinolinol
Formule: C₉H₆FNO
MW: 163,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059754
Numéro CAS: 387-97-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ed779591755e277823319bcf6be0ac04952c770&vid=3ed779591755e277823319bcf6be0ac04952c770&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 110.0 to 113.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité