4-Hydroxytetrahydropyran ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetrahydro-2H-pyran-4-ol, Tetrahydro-4H-pyran-4-ol
T2825-1G T2825-5G
TCIAT2825-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAT2825-1G TCIAT2825-5G
4-Hydroxytetrahydropyran ≥97.0% (par GC)
4-Hydroxytetrahydropyran
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,1317 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Point d'éclair: 88°C
Numéro MDL: MFCD00006633
Numéro CAS: 2081-44-9
EINECS: 218-210-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d27d06aec82f8d2cdcbfba3dd29d920392f29b2&vid=8d27d06aec82f8d2cdcbfba3dd29d920392f29b2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité