1-Allylimidazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
335170250 335171000
ACRO335170250EA 55.5 EUR InStock
ACRO335170250 ACRO335171000
1-Allylimidazole 97%
1-Allylimidazole
Formule: C₆H₈N₂
Point d'ébullition: 212…213 °C
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037894
Numéro CAS: 31410-01-2
EINECS: 250-618-1
ONU: 3267
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité