1-Allylimidazole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L11053.09 L11053.18
L11053.09EA 31.4 EUR InStock
L11053.09 L11053.18
1-Allylimidazole ≥97%
1-Allylimidazole
Purity: 99% CAS No.: 31410-01-2 Molecular Formula: C6H8N2 Formula Weight: 108.14 Flash Point: 101°(213°F) Refractive Index: 1.5050 Boiling Point: 212-213° Beilstein Reference: 605953 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00037894
Formule: C₆H₈N₂
Point d'ébullition: 212…213 °C
Densité: 1.003
Point d'éclair: 101 °C (213 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037894
Numéro CAS: 31410-01-2
EINECS: 250-618-1
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité