1-Methylimidazole-2-carbaldehyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
369850010 369850050
ACRO369850010EA 48.3 EUR InStock
ACRO369850010 ACRO369850050
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde 97%
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde
Formule: C₅H₆N₂O
Point d'ébullition: 70…74 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 35…39 °C
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321308
Numéro CAS: 13750-81-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to orange Crystals or needles or crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 39 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité