1-Methylimidazole-5-carbaldehyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27338.03EA 139 EUR InStock
H27338.03
1-Methylimidazole-5-carbaldehyde ≥97%
1-Methylimidazole-5-carbaldehyde
Formule: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Point de fusion: 52…57 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00030439
Numéro CAS: 39021-62-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité