Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester

Synonyms: 4-(N,N-Dimethylaminocarbonyl)phenylboronic acid, pinacol ester, 4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic Acid Pinacol Ester

021846-5G 021846-1G
FLUO021846-5GEA 0 EUR InStock
FLUO021846-5G FLUO021846-1G
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester


Formule: C₁₅H₂₂BNO₃
MW: 275,1511 g/mol
Numéro MDL: MFCD05863908
Numéro CAS: 400727-57-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité