Methyl-4-(chloromethyl)benzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C1763-25G C1763-5G
TCIAC1763-25GEA 141 EUR InStock
TCIAC1763-25G TCIAC1763-5G
Methyl-4-(chloromethyl)benzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-4-(chloromethyl)benzoate
Formule: C₉H₉ClO₂
Point d'ébullition: 165°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00511224
Numéro CAS: 34040-64-7
EINECS: 251-806-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2acd55ce6f84e516891797426242c267b1c92f12&vid=2acd55ce6f84e516891797426242c267b1c92f12&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité