4'-Methoxybiphenyl-4-ylboronic acid pinacol ester 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H51907.03EA 80.5 EUR InStock
H51907.03 H51907.06
4'-Methoxybiphenyl-4-ylboronic acid pinacol ester 95%
4'-Methoxybiphenyl-4-ylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₉H₂₃BO₃
MW: 310,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16294530
Numéro CAS: 446311-34-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité