4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4'-Hydroxy-4-biphenylcarbonitrile, 4'-Hydroxybiphenyl-4-carbonitrile, 4'-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
H0523-25G H0523-5G
TCIAH0523-25GEA 176 EUR InStock
TCIAH0523-25G TCIAH0523-5G
4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile
Formule: C₁₃H₉NO
MW: 195,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059625
Numéro CAS: 19812-93-2
EINECS: 427-840-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65168a3dea96701e636bb055bae860055997ce2e&vid=65168a3dea96701e636bb055bae860055997ce2e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 195.0 to 200.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité