Picolinic acid N-oxide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
131180050 131180250
ACRO131180050EA 29.8 EUR InStock
ACRO131180050 ACRO131180250
Picolinic acid N-oxide 97%
Picolinic acid N-oxide
Formule: C₆H₅NO₃
MW: 139,1088 g/mol
Point de fusion: >150 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006198
Numéro CAS: 824-40-8
EINECS: 212-528-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥145 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité